Läs mer
Mitomycin C, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Mitomycin C används som ett kemoterapeutiskt medel på grund av dess antitumöreffekt. Det används för att behandla övre mag-tarmcancer. Det fungerar som ett antineoplastiskt medel som hämmar DNA-syntesen och inducerar apoptos.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Mitomycin C är en metylazirinopyrroloindolionförening isolerad från bakterien Streptomyces caespitosus och andra Streptomyces-bakteriearter som har antineoplastiska och antibiotiska effekter
• Denna förening fungerar som en hämmare av DNA-syntes, kärndelning samt som en apoptosinducerare. Den kan skapa syreradikaler och producera DNA-korslänkar mellan strängarna, vilket hämmar DNA-syntesen
• Mitomycin C visar alkyleringsaktivitet och riktar sig främst mot guaninnukleosidsekvensen 5-CpG-3′ ′. Det hämmar DNA-syntesen genom att kovalent reagera med DNA och bilda korslänkar mellan komplementära DNA-strängar. Följaktligen förhindrar denna interaktion separation av komplementära DNA-strängar, vilket hämmar DNA-replikationen
Tillämpning
• Mitomycin C är aktivt mot ett bredspektrum av grampositiva, gramnegativa och syrafasta bacillbakterier
• Mitomycin C har stark antineoplastisk aktivitet, främst mot Ehrlich ascites tumörcellinjer
• Denna förening kan hämma B- och T-celler samt makrofagproliferation. Den kan också försämra antigenpresentationen samt sekretionen av interferon-γ, TNF- αoch IL-2
• Denna förening används för att generera mitotiskt inaktiva matarceller i cellkultursystem, såsom de mitotiskt inaktiva fibroblaster som används i embryonala stamcellssystem
• Den har använts för att behandla basalliknande cancercellinjer in vitro-experiment
• Det är särskilt giftigt för hypoxiska celler som hämmar RNA- och proteinsyntes vid höga koncentrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitomycin C |
| Typ | Mitomycin C |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 360 °C |
| Färg | Blå till lila |
| Kvantitet | 10 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 7231816 |
| Merck Index | 14,6215 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol, vatten och dimetylsulfoxid. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Mitomycin C
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin-C
RUO– Endast forskningsanvändning