Läs mer
Mitomycin C, TRC
Produktkod. 30041196
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041196 100 mg
18043020 25 mg
18050420 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM371900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-07-7
Molekylformel C15 H18 N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 334.33
Synonym Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
IUPAC-namn [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-metoxi-5-metyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-oktahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]metylkarbamat
LEDER CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitomycin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Formel vikt 334.1277
Procent renhet >95%