Läs mer
Mitomycin, LoGiCal
Produktkod. 30461826
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461826 10 mg
1 options
Produktkod. 30461826 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1308.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitomycin
CAS 50-07-7
Analyt- eller komponentnamn Mitomycin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H18 N4 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
IUPAC-namn [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-metoxi-5-metyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-oktahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]metylkarbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 334.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 334,1277 g/mol