Läs mer
Mitonafide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitonafide |
| CAS | 54824-17-8 |
| Molekylformel | C16 H15 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-nitro-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15N3O4/c1-17(2)6-7-18-15(20)12-5-3-4-10-8-11(19(22)23)9-13(14(10)12)16(18)21/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCN1C(=O)c2cccc3cc(cc(C1=O)c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-nitrobenzo[de]isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.31 |
| Formel vikt | 313.1063 |