Läs mer
Molecular Probes™ MitoProbe™ JC-1 analyssats
Produktkod. 10226762
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10226762
Brand: Molecular Probes™ M34152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MitoProbe™ JC-1 analyssats
De MitoProbe™ JC-1 Assay Kit är en snabb och pålitlig analys som används för att upptäcka förändringar i mitokondrier genom flödescytometri.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
Selektiv för mitokondriella förändringar
Det membrangenomträngande JC-1-färgämnet används i stor utsträckning i apoptosstudier för att övervaka mitokondriell hälsa. JC-1-färgämne uppvisar potentialberoende ackumulering i mitokondrier, indikerat av en fluorescensemissionsförskjutning från grönt (∼ 529 nm) till rött (∼ 590 nm). Följaktligen indikeras mitokondriell depolarisering av en minskning av intensitetsförhållandet för röd/grön fluorescens. Den potentialkänsliga färgförskjutningen beror på koncentrationsberoende bildning av röda fluorescerande J-aggregat.
Till skillnad från andra mitokondriella fläckar som påverkas av plasmamembranpotential, beror förhållandet mellan grön till röd fluorescens av JC-1 endast på membranpotentialen och inte andra faktorer som mitokondriell storlek, form och densitet, vilket kan påverka enkomponents fluorescenssignaler. Användning av fluorescenskvotdetektion tillåter forskare att göra jämförande mätningar av membranpotential och bestämma procentandelen mitokondrier inom en population som svarar på en applicerad stimulans.
Indikator för tidig apoptos
Ett utmärkande drag för de tidiga stadierna av programmerad celldöd är störningen av aktiva mitokondrier. Denna mitokondriella störning inkluderar förändringar i membranpotentialen och förändringar av mitokondriernas oxidationsreduktionspotential. Förändringar i membranpotentialen antas bero på öppningen av den mitokondriella permeabilitetsövergångsporen (MPTP), vilket tillåter passage av joner och små molekyler. Den resulterande jämvikten av joner leder i sin tur till att andningskedjan frigörs och cytokrom c frisätts i cytosolen.
Enkelt, strömlinjeformat protokoll En
av de största utmaningarna med att arbeta med dubbla emitterande färgämnen som JC-1 är kompensation. De MitoProbe™ JC-1 Assay Kit tillhandahåller en mitokondriell membranpotentialavbrytare, CCCP, för att producera kompensationskontroller som leder till ett korrekt kompenserat grönt-till-rött fluorescensförhållande. Färgningsprotokollet är enkelt och okomplicerat: inkubera cellerna med JC-1-färgämne och analysera sedan den fluorescerande signalen i FITC- och PE-kanalerna på en 488 nm laser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 5 injektionsflaskor med JC-1 (5′ ,6,6′ -tetraklor-1,1′ ,3,3′ -tetraetylbensimidazolylkarbocyaninjodid) (30μ g/flaska med pulveriserat färgämne), 1 injektionsflaska DMSO (1,5 mL), 1 injektionsflaska CCCP (125μ L, 50 mM i DMSO) och 1 flaska 10X fosfatbuffrad saltlösning (25 ml).
Förvaras vid 2 –8 °C. Skydda från ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Formatera Provrör
Excitation/Emission 514 529, ⁄590
Flödescytometerlaserlinjer 488
För användning med (applikation) Flödescytometri
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Etikett eller färgämne JC-1
Antal reaktioner 100
Produkttyp JC-1 analyssats
Produktlinje MitoProbe
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Mitokondrier