Läs mer
Tocris Bioscience™ MitoPY1
Produktkod. 18063862
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18063862 10 mg
1 options
Produktkod. 18063862 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4428/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fluorescent mitochondrial hydrogen peroxide indicator
Fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide (H2O2) in mitochondria of living cells. Displays enhanced emission at 528 nm in the presence of H2O2. Selective for H2O2 over superoxide, nitric oxide and hydroxyl radical. Detects local increases in H2O2 in an in vitro model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MitoPY1
CAS 1041634-69-8
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C52H53BIN2O5P
Formel vikt 954.68
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 954.693