missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mitoquinol, TRC

Produktkod. 30469908
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469908 50 mg
30483216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM37221050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 845959-55-9
Molekylformel C38H49O7PS
Molekylvikt (g/mol) 680.83
Synonym [10-(3,6-Dihydroxy-4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate, 10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate (1:1)
LEDER OC1=C(OC)C(OC)=C(O)C(C)=C1CCCCCCCCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.CS(=O)([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mitoquinol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C37H45O4P.CH4O3S/c1-29-33(35(39)37(41-3)36(40-2)34(29)38)27-19-8-6-4-5-7-9-20-28-42(30-21-13-10-14-22-30,31-23-15-11-16-24-31)32-25-17-12-18-26-32;1-5(2,3)4/h10-18,21-26H,4-9,19-20,27-28H2,1-3H3,(H-,38,39);1H3,(H,2,3,4)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.