Läs mer
Mitoquinone mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16495517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495517 5 mg
16452526 25 mg
16402788 10 mg
16449476 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100116A
MedChemExpress Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.
Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitoquinone mesylate
CAS 845959-50-4
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H47O7PS
Kvantitet 5 mg
Synonym MitoQ mesylateMitoQ10 mesylate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER [O-]S(=O)(C)=O.O=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C4C)C(OC)=C(OC)C4=O
Molekylvikt (g/mol) 678.81
Formel vikt 678.81
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.