Läs mer
Invitrogen™ MitoSOX™ mitokondriella superoxidindikatorer, för avbildning av levande celler
Produktkod. 17837181
Change view
Kvantitet:
1 injektionsflaska x 50μ g
1 injektionsflaska x 9μ g
10 flaskor
2 flaskor (1 grön, 1 röd)
5 flaskor
Excitation/Emission:
∼396/610 nm
∼488/510 nm
488/510 nm (grön), 396/610 nm (röd)
Indikator:
MitoSox Grön
MitoSox grön, MitoSox röd
MitoSox röd
Färg:
Grön
Grön, röd
Rött
Förpackningsstorlek:
500µg
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Excitation/Emission Indikator Färg Förpackningsstorlek
17837181 1 injektionsflaska x 9μ g ∼488/510 nm MitoSox Grön Grön -
17845110 5 flaskor ∼488/510 nm MitoSox Grön Grön Paket med 5
11579096 10 flaskor ∼396/610 nm MitoSox röd Rött 500µg
17847181 1 injektionsflaska x 50μ g ∼396/610 nm MitoSox röd Rött -
17866721 2 flaskor (1 grön, 1 röd) 488/510 nm (grön), 396/610 nm (röd) MitoSox grön, MitoSox röd Grön, röd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17837181 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M36005
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MitoSOX superoxidindikatorer är nya fluorogena färgämnen som är specifikt inriktade på mitokondrier i levande celler. Oxidation av MitoSOX-reagensen med mitokondriell superoxid ger ljusgrön eller röd fluorescens.
MitoSOX gröna och MitoSOX röda superoxidindikatorer är nya fluorogena färgämnen specifikt inriktade på mitokondrier i levande celler. Oxidation av MitoSOX-reagensen med mitokondriell superoxid ger ljusgrön eller röd fluorescens.
Funktioner hos dessa indikatorer inkluderar:
  • Oxideras lätt av superoxid men inte av andra ROS- eller RNS-genererande system
  • Använd för avbildning av levande celler
  • Snabbt och selektivt inriktat på mitokondrierna
  • MitoSOX grön indikator: absorptions-/emissionsmax för∼ 488/510 nm (traditionellt FITC/GFP-filterset)
  • MitoSOX röd indikator: absorptions-/emissionsmax för∼ 396/610 nm* (anpassad filteruppsättning rekommenderas)
* Observera att två excitationstoppar kan observeras för MitoSOX röd indikator, eftersom den exciteras vid både 510 nm och 396 nm. Även om 510 nm kommer att excitera superoxidoxidationsprodukten, kan den också excitera ospecifika produkter, så vi rekommenderar att du använder en 396 nm excitation för mer selektiv detektering av mitosuperoxid när du använder MitoSOX röd indikator (1).
MitoSOX grön indikator erbjuds som en flaska eller en förpackning med fem flaskor. MitoSOX röd indikator erbjuds som en flaska eller en förpackning med tio flaskor. En mängd olika förpackningar med en flaska, var och en av MitoSOX röda och MitSOX gröna indikatorer finns också tillgängliga.
Se användarhandboken för instruktioner om löslighet.
Snabb och enkel upptäckt av mitokondriell superoxid i levande celler
Produktionen av superoxid av mitokondrier kan visualiseras i fluorescensmikroskop med MitoSOX superoxidindikatorer. De tränger igenom levande celler där de selektivt riktar sig mot mitokondrier. De oxideras snabbt av superoxid men inte av andra reaktiva syrearter (ROS) och reaktiva kvävearter (RNS). Den oxiderade produkten är mycket fluorescerande.
MitoSOX-indikatorer kan användas för att skilja ut artefakter av isolerade mitokondriella preparat från direkta mätningar av superoxid som genereras i mitokondrierna hos levande celler. De kan också utgöra ett värdefullt verktyg i forskningen om ämnen som modulerar oxidativ belastning i olika patologier. Dessutom har dessa indikatorer använts i metaboliska flödesanalyser med high-content instrument (2). MitoSOX-indikatorer har också använts för att detektera mitokondriell superoxid med flödescytometer (3).
Referenser
  1. Robinson, Kristine M., et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006): 15038-15043.
  2. Little, Andrew Charles, et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020): 1-10.
  3. Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016): 361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Kvantitet 1 injektionsflaska x 9μ g
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission ∼488/510 nm
Indikator MitoSox Grön
Produktlinje MitoSOX