Läs mer
Invitrogen™ MitoSOX™ mitokondriella superoxidindikatorer, för avbildning av levande celler
Beskrivning
MitoSOX gröna och MitoSOX röda superoxidindikatorer är nya fluorogena färgämnen specifikt inriktade på mitokondrier i levande celler. Oxidation av MitoSOX-reagensen med mitokondriell superoxid ger ljusgrön eller röd fluorescens.
Funktioner hos dessa indikatorer inkluderar:
- Oxideras lätt av superoxid men inte av andra ROS- eller RNS-genererande system
- Använd för avbildning av levande celler
- Snabbt och selektivt inriktat på mitokondrierna
- MitoSOX grön indikator: absorptions-/emissionsmax för∼ 488/510 nm (traditionellt FITC/GFP-filterset)
- MitoSOX röd indikator: absorptions-/emissionsmax för∼ 396/610 nm* (anpassad filteruppsättning rekommenderas)
* Observera att två excitationstoppar kan observeras för MitoSOX röd indikator, eftersom den exciteras vid både 510 nm och 396 nm. Även om 510 nm kommer att excitera superoxidoxidationsprodukten, kan den också excitera ospecifika produkter, så vi rekommenderar att du använder en 396 nm excitation för mer selektiv detektering av mitosuperoxid när du använder MitoSOX röd indikator (1).
MitoSOX grön indikator erbjuds som en flaska eller en förpackning med fem flaskor. MitoSOX röd indikator erbjuds som en flaska eller en förpackning med tio flaskor. En mängd olika förpackningar med en flaska, var och en av MitoSOX röda och MitSOX gröna indikatorer finns också tillgängliga.
Se användarhandboken för instruktioner om löslighet.
Snabb och enkel upptäckt av mitokondriell superoxid i levande celler
Produktionen av superoxid av mitokondrier kan visualiseras i fluorescensmikroskop med MitoSOX superoxidindikatorer. De tränger igenom levande celler där de selektivt riktar sig mot mitokondrier. De oxideras snabbt av superoxid men inte av andra reaktiva syrearter (ROS) och reaktiva kvävearter (RNS). Den oxiderade produkten är mycket fluorescerande.
MitoSOX-indikatorer kan användas för att skilja ut artefakter av isolerade mitokondriella preparat från direkta mätningar av superoxid som genereras i mitokondrierna hos levande celler. De kan också utgöra ett värdefullt verktyg i forskningen om ämnen som modulerar oxidativ belastning i olika patologier. Dessutom har dessa indikatorer använts i metaboliska flödesanalyser med high-content instrument (2). MitoSOX-indikatorer har också använts för att detektera mitokondriell superoxid med flödescytometer (3).
Referenser
- Robinson, Kristine M., et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006): 15038-15043.
- Little, Andrew Charles, et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020): 1-10.
- Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016): 361-370.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Kvantitet | 1 injektionsflaska x 9μ g |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | ∼488/510 nm |
| Indikator | MitoSox Grön |
| Produktlinje | MitoSOX |