Läs mer
Mitotane-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitotane-13C6 |
| CAS | 1261396-21-7 |
| Molekylformel | 13C6 C8 H10 Cl4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene-13C6, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane-13C6, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane-13C6, 1-(2'-Chlorophenyl)-1-(4'-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane-13C6, 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane-13C6, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane-13C6, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane-13C6, 2-(p-Chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane-13C6, CB 313-13C6, Chloditan-13C6, Chlodithane-13C6, Lysodren-13C6, Mitotan-d4, NSC 38721-13C6, Opeprim-13C6, o,p'-DDD-13C6, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane-13C6, o,p'-TD-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1 |
| LEDER | ClC(Cl)C([13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)ethyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 326 |
| Formel vikt | 323.9738 |