Läs mer
Mitotane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDD |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H |
| Formel vikt | 317.9537 |