Läs mer
Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM Färgämne, för flödescytometri
Produktkod. 17531655
Change view
Kvantitet:
5 flaskor x 20 tester
Produktkod. Kvantitet
17531655 5 flaskor x 20 tester
1 options
Produktkod. 17531655 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer M46753
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mitotracker™ färgämnen för flödescytometri är cellpermeanta reagenser som märker mitokondrier i levande celler. Tillhandahålls i en optimerad koncentration med protokoll för flödescytometri för att möjliggöra mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri.
  • Cellgenomsläppliga reagenser som märker mitokondrier i levande celler
  • Färgämnen tillhandahålls i en optimerad koncentration med protokoll för flödescytometri för att möjliggöra mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri
  • Inkubera helt enkelt celler i den rekommenderade färgämneskoncentrationen för flödescytometri, som passivt diffunderar över plasmamembranet och ackumuleras i aktiva mitokondrier
  • Ljusa färger möjliggör enkel upptäckt av mitokondrier med flödescytometri utan behov av speciella filter
  • Färgämnen är konsekventa, pålitliga och stabila vilket möjliggör generering av högkvalitativ data
  • Optimerad för användning av flödescytometri med alla väsentliga reagenser för märkning av mitokondrier i ett enda kit
  • Lös upp en flaska med färgämne i vattenfri DMSO för att ge tillräckligt med färg för 20 analyser
  • En rad tillgängliga färger detekteras med standardflödescytometrifilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Formatera 5 x 20 tester
Etikett eller färgämne Färg
Antal tester 100 tester
Kvantitet 5 flaskor x 20 tester
Regulatorisk status RUO