Läs mer
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Beskrivning
Rosamin & karbocyaninbaserade färgämnen MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM,& Deep Red FM möjliggör visualisering av mitokondrier med fluorescerande avbildning. Dessa mitokondrierfärgämnen är speciellt förpackade i flaskor om 50 μ g vardera för att skapa nyrekonstituerade färgämnen utan påverkan av frys- och upptiningscykler för att underlätta en förenklad förberedelse av prov för arbetsflöde för cellanalys.
Rosaminbaserade MitoTracker-färgämnen för märkning av mitokondrier
Cellgenomsläppliga MitoTracker-sonder färgar aktiva mitokondrier i levande celler för märkning och lokalisering i fluorescerande cellavbildning. Våra rosaminbaserade mitokondriella färgämnen inkluderar MitoTracker Orange CMTMRos, ett derivat av tetrametylrosamin, och MitoTracker Red CMXRos, ett derivat av X-rosamin. MitoTracker Orange CM-H2TMRos och MitoTracker Red CM-H2XRos är reducerade, icke-fluorescerande versioner av de rosaminbaserade MitoTracker-färgämnena som fluorescerar vid oxidation. Den fluorescerande signalen från de rosaminbaserade MitoTracker-färgämnena bibehålls i mitokondrierna även efter aldehydfixering och permeabilisering med rengöringsmedel, vilket gör dessa mitokondrierfärgämnen flexibla för många arbetsflöden inklusive tillämpningar som kräver efterföljande bearbetning såsom immuncytokemi eller in situ-hybridisering. MitoTrackerRed och Orange är väl lämpade för flerfärgsmärkningsexperiment eftersom deras fluorescens är väl upplöst från den gröna fluorescensen från andra sonder.
Karbocyaninbaserade MitoTracker-färgämnen för märkning av mitokondrier
Cellgenomsläppliga MitoTracker-färgämnen färgar aktiva mitokondrier i levande celler för mitokondriell märkning och lokalisering i fluorescerande cellavbildning. De karbocyaninbaserade färgämnena MitoTracker Green FM och MitoTracker Red FM ackumuleras i aktiva mitokondrier men bibehålls inte väl i mitokondrier efter aldehydfixering. Den karbocyaninbaserade MitoTracker Deep Red FM färgar aktiv mitokondrie i levande celler och bibehålls väl i mitokondrier efter aldehydfixering och efterföljande permeabilisering med rengöringsmedel för tillämpningar som kräver efterföljande bearbetning såsom immuncytokemi eller in situ-hybridisering. MitoTracker Red FM och MitoTracker Deep Red FM är väl lämpade för flerfärgsmärkningsexperiment eftersom deras röda fluorescens är väl upplöst från den gröna fluorescensen från andra sonder.
Fördelar med att använda MitoTracker-färgämnen för märkning av mitokondrier
MitoTracker-färgämnen tillhandahålls i flaskor om 50 μg lyofiliserat pulver redo för beredning. För att märka mitokondrier inkuberas levande celler helt enkelt med den MitoTracker-sond som du väljer. De mitokondriella färgämnena diffunderar passivt över plasmamembranet och ackumuleras i aktiva mitokondrier. MitoTracker-färgämnena erbjuds i en rad våglängder och kan användas för mitokondriell lokalisering i flerfärgsexperiment.
Konventionella fluorescerande fläckar såsom tetrametylrosamin och rhodamine 123 sekvestreras lätt av aktiva mitokondrier och är reversibla i dynamiska membranpotentialmätningar, eftersom de lätt tvättas ut ur celler vid förlust av membranpotential. Däremot innehåller MitoTracker-färgämnen en milt tiolreaktiv klormetyldel så att mitokondriell färgning bibehålls om mitokondriell membranpotential går förlorad, vilket gör att många av MitoTracker-färgämnena kan behållas under cellfixering.
Under hela cellivscykeln använder mitokondrier oxiderbara substrat för att producera en elektrokemisk protongradient över mitokondriella membranet (vars potential är negativ), vilket resulterar i ATP-produktion. MitoTracker-färgämnen är idealiska sonder för färgning av mitokondrier i experiment som studerar cellcykeln eller processer som apoptos och andra slutpunktsanalyser. MitoTracker-färgämnen är också tillgängliga för flödescytometritillämpningar (kat.nr. M46750, M46751, M46752 och M46753).
Relaterade produkter för mitokondriell membranpotential
För att specifikt studera dynamisk mitokondriell membranpotential rekommenderar vi att du använder JC-1 (katjoniskt karbocyaninfärgämne, kat.nr. T3168) eller TMRM (tetrametylrhodaminmetylester, kat.nr. I34361)-färgämnen. MitoProbe JC-1 Assay Kit (kat.nr. M34152) innehåller JC-1-färgämnet förutom den potenta mitokondriella membranpotentialstöraren, CCCP, som depolariserar mitokondriella membranet. Dessa reagenser kan tillhandahålla kompenserande kontroller för att korrekt kompensera förhållandet mellan grön och röd fluorescens. TMRM används för detektion av dynamisk mätning av mitokondriell membranpotential.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 554/576 nm |
| Formatera | Specialförpackning |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer, mikroplattläsare |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Beskrivning | MitoTracker™ Orange CM-H2TMRos |
| Produktlinje | MitoTracker |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |