Läs mer
Invitrogen™ MitoTracker™ Grön FM Färgämne, för flödescytometri
Beskrivning
- Cellgenomsläppliga reagenser som märker mitokondrier i levande celler
- Färgämnen tillhandahålls i en optimerad koncentration med protokoll för flödescytometri för att möjliggöra mer exakt analys med både konventionell och spektral flödescytometri
- Inkubera helt enkelt celler i den rekommenderade färgämneskoncentrationen för flödescytometri, som passivt diffunderar över plasmamembranet och ackumuleras i aktiva mitokondrier
- Ljusa färger möjliggör enkel upptäckt av mitokondrier med flödescytometri utan behov av speciella filter
- Färgämnen är konsekventa, pålitliga och stabila vilket möjliggör generering av högkvalitativ data
- Optimerad för användning av flödescytometri med alla väsentliga reagenser för märkning av mitokondrier i ett enda kit
- Lös upp en flaska med färgämne i vattenfri DMSO för att ge tillräckligt med färg för 20 analyser
- En rad tillgängliga färger detekteras med standardflödescytometrifilter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Formatera | 5 x 20 tester |
| Etikett eller färgämne | Färg |
| Antal tester | 100 tester |
| Kvantitet | 5 flaskor x 20 tester |
| Regulatorisk status | RUO |
| Frakt skick | Rumstemperatur |