Läs mer
Mitoxantrone-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitoxantrone-d8 |
| CAS | 1189974-82-0 |
| Molekylformel | C22 2H8 H20 N4 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Mitoxantrone D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N4O6/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32/h1-4,23-30H,5-12H2/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NCCNc1ccc(NCCNC([2H])([2H])C([2H])([2H])O)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]ethylamino]anthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.53 |
| Formel vikt | 452.2511 |