Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Mitoxantron dihydroklorid
Produktkod. 15437659
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437659 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15437659 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66341.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2152.20 SEK
    1728.65 SEK / 50mg
    Save 423.55 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 70476-82-3 | C22H30Cl2N4O6, C22H28N4O6,2HCl | 517,40 g/mol
Mitoxantrondihydroklorid är ett antiviralt, antibakteriellt, antiprotozoiskt, immunmodulerande och antineoplastiskt cytostatiskt antrakinonderivat. Inducerar DNA-skada genom att interkalera i DNA och hämma Topo II (topoisomeras II). Mitoxantrondihydroklorid inducerar intersträng DNA-tvärbindningar och DNA-proteintvärbindningar i cellulära system. Mitoxantrondihydroklorid har nyligen visat sig vara en hämmare av DNA-metylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Beskrivning Blå till svart
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
CAS 70476-82-3
Molekylformel C22H28N4O6.2HCl
Formel vikt 517.40
Synonym 1,4-dihydroxi-5,8-bis[[2-[(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-9,10-antracendiondihydroklorid;
Löslighet Löslig till 5 mM i vatten och till 75 mM i DMSO
Produkttyp Mitoxantrondihydroklorid
Form Kristallin fast substans
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.