Läs mer
Mitoxantrondihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitoxantrone hydrochloride |
| CAS | 70476-82-3 |
| Molekylformel | C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)etylamino]antracen-9,10-dione; Dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.4 |
| Formel vikt | 516.1542 |