Läs mer
Mitoxantrondihydroklorid, TRC
Produktkod. 30465504
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30465504 50 mg
1 options
Produktkod. 30465504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM37342650MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitoxantrone hydrochloride
CAS 70476-82-3
Molekylformel C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)etylamino]antracen-9,10-dione; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 517.4
Formel vikt 516.1542