Läs mer
Mitoxantronhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18040990
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18040990 100 mg
1 options
Produktkod. 18040990 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1085.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mitoxantronhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mitoxantrone hydrochloride
CAS 70476-82-3
Analyt- eller komponentnamn Mitoxantrone hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)etylamino]antracen-9,10-dione; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 517.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 516,1542 g/mol