missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mitoxantrone, TRC

Produktkod. 30464568
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30464568 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30464568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM373425100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mitoxantrone
CAS 65271-80-9
Molekylformel C22 H28 N4 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis[(2-(2-hydroxyethylamino)ethyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthraquinone, DHAQ, Dihydroxyanthraquinone, Mitox, Mitoxanthrone, Mitoxantrone, Mitozantrone, NSC 279836, Nimitoxantron, Novantron, Novantrone, Ralenova
InChI formel InChI=1S/C22H28N4O6/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32/h1-4,23-30H,5-12H2
LEDER OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-namn 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracene-9,10-dione
Molekylvikt (g/mol) 444.48
Formel vikt 444.2009
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.