missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mitoxantrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitoxantrone |
| CAS | 65271-80-9 |
| Molekylformel | C22 H28 N4 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis[(2-(2-hydroxyethylamino)ethyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthraquinone, DHAQ, Dihydroxyanthraquinone, Mitox, Mitoxanthrone, Mitoxantrone, Mitozantrone, NSC 279836, Nimitoxantron, Novantron, Novantrone, Ralenova |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N4O6/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32/h1-4,23-30H,5-12H2 |
| LEDER | OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.48 |
| Formel vikt | 444.2009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?