Läs mer
Mitragynine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mitragynine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 398.2206 |