Läs mer
SP Genevac™ miVac™ 2 DNA-integrerat system
Beskrivning
- miVac2 DNA Integrated System levereras med allt som behövs för borttagning av vatten och organiska lösningsmedel, specifikt nukleinsyror (RNA och DNA).
- Innehåller en inbyggd högprestandapump.
- Har 48 positioner för 1,5 eller 2 ml mciro-centrifugrör.
- Lämplig för enkla organiska lösningsmedel upp till 100 °C kokpunkt.
- Flera rotoralternativ finns tillgängliga, inklusive ett alternativ för mikrotiterplattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Aluminium |
| Modell | miVac DNA |
| Temperaturområde (metriskt) | 30 °C till 80 °C |
| Volym (metrisk) | Upp till 25 ml |
| Produkttyp | Indunstare |