Läs mer
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo Grundpaket
Produktkod. 31723021
Change view
Volym (metrisk):
Upp till 50 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
31723021 Upp till 50 ml
1 options
Produktkod. 31723021 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer DBP23050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lättanvänd koncentrator, kapabel att ta bort vatten och organiska lösningsmedel från olika provformat.
  • miVac2 Basic-paketet består av en Duo-koncentrator och en Duo-pump.
  • Designad för att ta emot 2 svängpositions-mikroplattrotorer eller jetrotorer för rör.
  • Kan hantera ett brett spektrum av lösningsmedel och provvolymer.
  • Optimerade program för vatten, alkoholer och & andra lösningsmedel.
  • Exakt temperaturkontroll som ger skydd för värdefulla prover.
Specifikationer
Kammarmaterial Aluminium
Modell miVac Duo
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 80 °C
Volym (metrisk) Upp till 50 ml
Produkttyp Centrifugalförångare