Läs mer
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo-paket Elite
Produktkod. 31723005
Change view
Volym (metrisk):
Upp till 50 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
31723005 Upp till 50 ml
1 options
Produktkod. 31723005 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer DEP23050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lättanvänd koncentrator, kapabel att ta bort vatten och organiska lösningsmedel från olika provformat.
  • miVac2-paketet Elite består av en Duo-koncentrator, Quattro pump, miVac hastighetsfälla och tryckregulator.
  • Designad för att ta emot 2 svängpositions-mikroplattrotorer eller jetrotorer för rör.
  • Pumpen Quattro är designad för att framgångsrikt torka lösningsmedel vid medelhöga kokpunkt.
  • Kan hantera ett brett spektrum av lösningsmedel och provvolymer.
  • Optimerade program för vatten, alkoholer och & andra lösningsmedel.
  • Exakt temperaturkontroll som ger skydd för värdefulla prover.
Specifikationer
Kammarmaterial Aluminium
Modell miVac Duo
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 80 °C
Volym (metrisk) Upp till 50 ml
Produkttyp Centrifugalförångare