Läs mer
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo Plus-paket
Produktkod. 31723023
Change view
Volym (metrisk):
Upp till 25 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
31723023 Upp till 25 ml
1 options
Produktkod. 31723023 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer DPP23050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lättanvänd koncentrator, kapabel att ta bort vatten och organiska lösningsmedel från olika provformat.
  • miVac2 Duo Plus-paketet består av en Duo Concentrator, Duo Pump & miVac Speed Trap.
  • Designad för att ta emot 2 svängpositions-mikroplattrotorer eller jetrotorer för rör.
  • Duo-pumpen är lämplig för att ta bort lösningsmedel under kokpunkten 160° °C.
  • Optimerade program för vatten, alkoholer och & andra lösningsmedel.
  • Exakt temperaturkontroll som ger skydd för värdefulla prover.
Specifications
Kammarmaterial Aluminium
Modell miVac Duo
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 80 °C
Volym (metrisk) Upp till 25 ml
Produkttyp Indunstare