Läs mer
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Frystorkningspaket
Produktkod. 31723030
Change view
Volym (metrisk):
Upp till 50 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
31723030 Upp till 50 ml
1 options
Produktkod. 31723030 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer QFP23050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Frystorkningspaketet innehåller allt som behövs för att frystorka dina prover
  • miVac2 Quattro frystorkningspaket består av en Quattro koncentrator, supervakuumpump, miVac hastighetsfälla, tryckregulator och ett frystorkningstillbehörskit.
  • Dessa föremål, när de används tillsammans, tillåter att prover placeras i rotorn och frystorkas i full vakuum.
  • Den låga vakuumnivån kokar provet vid en temperatur under deras nollpunkt; När isen väl är frusen sublimerar bort och lämnar ett torrt pulver.
  • Inkluderar: frystorkburk, frystorkventiler, flaskhållare, vakuumavstängningsventil.
  • miVac2 SpeedTrap och Super Vacuum Pump kan användas som fristående frystork.
Specifikationer
Kammarmaterial Aluminium
Modell miVac Quatro
Temperaturområde (metriskt) 30 °C till 80 °C
Volym (metrisk) Upp till 50 ml
Produkttyp Indunstare