Läs mer
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Superpaket
Beskrivning
- miVac2 QuattroSuper-paketet består av en Quattro koncentrator, Quattro pump, miVac hastighetsfälla och en tryckregulator.
- Konstruerad för att ta emot 4 svängpositionerade mikroplattrotorer och högkapacitets jetrotorer för rör.
- Pumpen Quattro är lämplig för torkning av medelkokpunktslösningsmedel.
- Tryckregulatorn gör det möjligt för användaren att ställa in den oippimum-kokande temperaturen för lösningsmedlet.
- Optimerade program för vatten, alkoholer och andra lösningsmedel.
- Exakt temperaturkontroll som ger skydd för värdefulla prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Aluminium |
| Modell | miVac Quatro |
| Temperaturområde (metriskt) | 30 °C till 80 °C |
| Volym (metrisk) | Upp till 50 ml |
| Produkttyp | Indunstare |