Läs mer
SP Genevac™ miVac™ DNA och duorotor för koniska centrifugrör
Produktkod. 31723007
Change view
Håller:
16 x 60 mm rör
Produktkod. Håller
31723007 16 x 60 mm rör
1 options
Produktkod. 31723007 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer DRC5CCT036
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Solid aluminiumrotor kan rymma upp till 36 centrifugrör.
  • Tillverkad av massiv aluminium
  • Passar centrifugrör 16 mm diameter x 60 mm längd
  • Kan rymma upp till 36 centrifugrör
Specifikationer
Typ Rotor
Håller 16 x 60 mm rör