Läs mer
SP Genevac™ miVac™ DNA och Duo Rotor för rör
Produktkod. 31723003
Change view
Håller:
34 x 100 mm rör
Produktkod. Håller
31723003 34 x 100 mm rör
1 options
Produktkod. 31723003 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer DRC34100008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Solid aluminiumrotor kan rymma upp till 8 rör.
  • Tillverkad av massiv aluminium
  • Passar rör 34 mm i diameter x 100 mm Längd
  • Kan rymma upp till 8 rör
Specifikationer
Typ Rotor
Håller 34 x 100 mm rör