Läs mer
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor
Produktkod. 11544624
Change view
Håller:
1,5- eller 2,0 ml-rör
12 x 32 mm glasflaskor (200)
13 mm rör (100)
17 eller 19 mm rör (70)
20 ml rör (42)
23 x 60 mm rör (70)
25 mm rör (32)
25 x 100 mm rör (38)
35 mm rör (32)
44 mm (14)
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11544624 20 ml rör (42) Varje
17821508 13 mm rör (100) -
31723015 25 mm rör (32) -
31723018 1,5- eller 2,0 ml-rör -
31723020 25 x 100 mm rör (38) -
31723024 23 x 60 mm rör (70) -
31723014 17 eller 19 mm rör (70) -
31723027 44 mm (14) -
31723022 35 mm rör (32) -
31723009 12 x 32 mm glasflaskor (200) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11544624 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer QRC28V60042
Beräknad leverans: 13-01-2027
Utformad för effektiv bearbetning av rör.
  • Tillverkad av massiv aluminium
Specifikationer
Typ Rotor
Håller 20 ml rör (42)
Längd (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) 28 mm