Läs mer
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor för Dionex ASE™ 60 ml flaskor
Produktkod. 17831508
Change view
Håller:
60 ml ampuller
Produktkod. Håller
17831508 60 ml ampuller
1 options
Produktkod. 17831508 Leverantör SP Genevac™ Leverantörsnummer QRC28V140030
Beräknad leverans: 01-12-2026
Solid aluminiumrotor kan rymma upp till 30–60 ml Dionex ASE™ flaskor.
  • Tillverkad av massiv aluminium
  • Rymmer 60 ml Dionex ASE™ flaskor
  • Kan rymma upp till 30 flaskor
Specifikationer
Typ Rotor
Håller 60 ml ampuller