Läs mer
Mivakuriumklorid (blandning av isomerer), TRC
Produktkod. 30133865
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30133865 2.5 mg 2.5mg
30010700 10 mg -
30004889 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3850002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106861-44-3
Molekylformel C58 H80 N2 O14 . 2 Cl
Molekylvikt (g/mol) 1100.17
Synonym Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, chloride (1:2), (1R,1'R)-, Isoquinolinium, 2,2'-[(1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, dichloride, [R-[R*,R*-(E)]]-, Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, dichloride, (1R,1'R)- (9CI), BW B1090U dichloride, BW-B 1090U, Mivacron, Mivacurium chloride, [R-[R*,R*-(E)]]-2,2'-[(1,8-Dioxo-4-octene-1,8-diyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]isoquinolinium dichloride
IUPAC-namn bis[3-[(1R)-6,7-dimetoxi-2-metyl-1-[(3,4,5-trimetoxifynyl)metyl]-3,4-dihydro-1H-isokinolin-2-ium-2-yl] propyl] (E)-okt-4-enedioat; Diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(CCCOC(=O)CC\C=C\CCC(=O)OCCC[N+]3(C)CCc4cc(OC)c(OC)cc4[C@H]3Cc5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)[C@H](Cc6cc(OC)c(OC)c(OC)c6)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Mivacurium Chloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C58H80N2O14.2ClH/c1-59(25-21-41-35-47(63-3)49(65-5)37-43(41)45(59)29-39-31-51(67-7)57(71-11)52(32-39)68-8)23-17-27-73-55(61)19-15-13-14-16-20-56(62)74-28-18-24-60(2)26-22-42-36-48(64-4)50(66-6)38-44(42)46(60)30-40-33-53(69-9)58(72-12)54(34-40)70-10;;/h13-14,31-38,45-46H,15-30H2,1-12H3;2*1H/q+2;;/p-2/b14-13+;;/t45-,46-,59?,60?;;/m1../s1
Formel vikt 1098.4987