Läs mer
Mivebresib, MedChemExpress
Beskrivning
Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mivebresib |
| CAS | 1445993-26-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19F2N3O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ABBV-075 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (217.64 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCS(=O)(NC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2F)C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.47 |
| Visa mer |