Läs mer
Mivotilate, MedChemExpress
Beskrivning
Mivotilate is a nontoxic, potent activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR), and acts as a hepatoprotective agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mivotilate |
| CAS | 130112-42-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H14N2O3S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | YH439 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (37.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(OC(C)C)/C(C(NC1=NC(C)=CS1)=O)=C2SCS\2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.45 |
| Visa mer |