Läs mer
Mix 1 of Musk a. Polycy. Musk Comp. 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 33704-61-9, 13171-00-1, 1222-05-5, 83-66-9, 81-14-1, 81-15-2 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration | Cashmeran 10 μg/mL∣Celestolide 10 μg/mL∣HHCB (Galaxolide) 10 μg/mL∣Musk ambrette (technical) 10 μg/mL∣Musk ketone 10 μg/mL∣Musk xylene 10 μg/mL∣MuskNN 10 μg/mL∣Phantolide 10 μg/mL∣Tonalide 10 μg/mL∣Traesolide 10 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |