Läs mer
Heidolph™ Mix 'n' Heat Expert
Produktkod. p-200007136 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17804447 EU
1 options
Produktkod. 17804447 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5063110000
Mix 'n' Heat Expert har väldesignade funktioner för bekymmerslös omrörning och uppvärmning.
  • Magnetisk omrörare Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert övertygar med sin intuitiva hantering: Tack vare en display per huvudfunktion (omrörning och uppvärmning) har du ett lättläst öga på alla värden och inställningar när som helst
  • Hantering sker via två tryck-och-roterande reglage med LED-ringar för enkel identifiering av de aktiva funktionerna
  • Separata timers för uppvärmnings- och omrörningsfunktioner skapar flexibilitet och låter dig kontrollera dina experiment bättre
  • Användarvänlig menynavigering gör det extra enkelt att arbeta med den här enheten
  • För att styra temperaturen kan du välja mellan tre uppvärmningslägen: FAST för en särskilt snabb uppvärmning, såväl som PRECISE och PRECISE+ för en särskilt exakt kontroll av din måltemperatur utan att överskrida - så att känsliga prover är optimalt skyddade
  • Kompatibel med temperatursensorn Pt1000 samt dubbelsensorn Pt1000 som möjliggör mätning i ditt prov och i badvätskan samtidigt
  • Trestegsinställning (startbeteende) för omrörningshastighet
  • Du kan ställa in rotationsriktningen för den magnetiska omrörarstaven och dra nytta av den automatiska omrörarstavsdetektorn så att provet omrörs optimalt när som helst, även när det finns ojämnheter under omrörning
  • Stort säkerhetsavstånd mellan värmeplattan och manöverpanelen, samt den visuella restvärmeindikatorn vid temperaturer> 50 C, för att °skydda mot brännskador
  • Patenterad Kera-Disk™ plåt gjord av anodiserad aluminium är kemikaliebeständig och reptålig för Material som används ger de snabbaste uppvärmningstiderna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 350 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Pluggtyp EU
Antal positioner Flera
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 10 år
Mått (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Visa TFT