Läs mer
Heidolph™ Mix 'n' Heat Ultimate
Produktkod. 17894437 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17894437 EU
1 options
Produktkod. 17894437 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5064110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19185.00 SEK
    16121.23 SEK / Paket med 1
    Save 3063.77 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Mix 'n' Heat Ultimate erbjuder precision och nätverksmöjligheter vid uppvärmning eller omrörning.
  • Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate magnetomrörare banar väg för framtidsorienterade arbetsmetoder: tack vare sin utrustning med många gränssnitt uppfyller den alla krav för digitalisering och nätverk
  • RS232 och USB B-gränssnitt möjliggör styrning via vår Hei-PROCESS-lösning
  • Med LAN-gränssnittet kan du direkt integrera enheten i ett nätverk, medan USB Ett gränssnitt placerat på framsidan möjliggör dataloggning via USB stick
  • Använd USB C gränssnitt och kombinera magnetomröraren med den elektriska Heidolph labbjack för att arbeta ännu bekvämare och säkrare
  • För att styra temperaturen kan du välja mellan tre uppvärmningslägen: FAST för en särskilt snabb uppvärmning, samt PRECISE och PRECISE+ för en särskilt exakt kontroll av din måltemperatur utan att överskrida - så skyddas känsliga prover optimalt
  • Kompatibel med temperatursensorn Pt1000 samt dubbelsensorn Pt1000 som möjliggör mätning i ditt prov och i badvätskan samtidigt
  • Möjlighet att programmera ramper och skapa profiler ger dig full kontroll och ökar precisionen och reproducerbarheten av dina experiment
  • Trestegsinställning (startbeteende) för omrörningshastighet
  • Du kan ställa in rotationsriktningen för den magnetiska omrörarstaven och dra nytta av den automatiska omrörarstavsdetektorn, så att ditt prov omrörs optimalt när som helst, även när det finns ojämnheter under omrörning
  • Stort säkerhetsavstånd mellan värmeplattan och manöverpanelen, samt den visuella restvärmeindikatorn vid temperaturer> 50 C, skyddar °mot brännskador
  • Patenterad Kera-Disk™ plåt gjord av anodiserad aluminium är kemikaliebeständig och reptålig för användning med många tillbehör och prover på ett litet fotavtryck
  • Material som används ger de snabbaste uppvärmningstiderna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Storlek 145 mm dia.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 350 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Pluggtyp EU
Antal positioner Flera
Omrörningsområde 100 till 1400 r/min
Garanti 10 år
Mått (L x B x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Visa TFT