Läs mer
Mixed Acid, 10% (v/v) Hydrofluoric Acid/10% (v/v) Nitric Acid, Ricca Chemical
Produktkod. 31940464
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
31940464 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31940464 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R51513001A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10% (v/v) Nitric acid-10% (v/v) hydrofluoric acid mixtures
Förpackning Natural Poly Bottle
CAS 7664-39-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
pH < 2
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Löslighet Miscible with water
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Analytical Volumetric Solution
Kvantitet 1 L
Procent renhet 0.1
Kvalitet Laboratory