Läs mer
Blandade kalibreringsstandarder för miljöanalys, uppsättning av 5, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
- Blandade kalibreringsstandarder
- 125 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mixed Calibration Standards |
| Namnnotering | Set of 5 |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Kvantitet | 5 x 125 ml |
| Kvalitet | Miljö |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Set contains one 100mL bottle each of:, MIXSTD1-100, MIXSTD2-100, MIXSTD3-100, MIXSTD4-100, MIXSTD5-100 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mix Calibration Standard Set
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning