Läs mer
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, MCE, 0,45μ m
Produktkod. 10791991 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Porstorlek unitSize
10791991 0,45 μm Paket med 100
1 options
Produktkod. 10791991 Leverantör Merck Leverantörsnummer HAWP05000
Membran för blandade cellulosaestrar (MCE), hydrofilt
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer.
MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.
Drag& Fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Luftflödeshastighet 4 l/min/cm 2
Bubble Point ≥1,8 bar
Färg Vitt
Filtertyp Membranfilter
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Non-sterile
Filterkod HAWP
Flödeshastighet 4 l/min/cm 2 (luft), 60 mL/min/ cm 2 (vatten)
För användning med (applikation) Används i analytiska/forskningsapplikationer
Porositet 79%
Kvantitet 100 förpackning
Yttyp Vanlig
Temperaturområde (metriskt) 75 °C
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Filtermembran
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameterfilter (metriskt). 50 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MF-Millipore Membrane Filter, 0.45
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol polyethoxyethanol