Läs mer
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterilt filter
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Bubble Point | 0,56 bar |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Mikrofilter |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 5 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 560 ml/min/ cm2 |
| För användning med (applikation) | Mikrodialys av DNA och proteiner, klarning av vattenlösningar under mikrobiologisk analys, identifiering av nukleinsyror |
| Gasflödeshastighet | 30 l/min. |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Visa mer |