Läs mer
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterilt filter
Produktkod. 11745305 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1.2μ m
3 μm
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
11745305 8μ m 47 mm Paket med 100
16437040 0,2μ m 25 mm -
16202772 0,2μ m 47 mm -
11715295 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11725295 0,45 μm 47 mm -
11745295 0,65μ m 47 mm Paket med 100
11765295 0,8μ m 47 mm Paket med 100
11785295 1.2μ m 47 mm Paket med 100
11705305 3 μm 47 mm Paket med 100
11725305 5 μm 47 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11745305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterila filter består av cellulosaacetat och cellulosanitrat.
  • Ofta använda membran i analytiska och forskningsapplikationer
  • Naturligt hydrofil, biologiskt inert och erbjuder termisk stabilitet
  • Kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rent nitrocellulosamembran vilket underlättar partikeldetektering och hög retentionsnivå
Specifikationer
Bubble Point 0,4 bar
Färg Vitt
Filtertyp Mikrofilter
Material MCE
Porstorlek 8μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 600 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Mikrodialys av DNA och proteiner, klarning av vattenlösningar under mikrobiologisk analys, identifiering av nukleinsyror
Gasflödeshastighet 63L/min./ cm2
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 47 mm