Läs mer
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterilt filter
Produktkod. 16437040 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1.2μ m
3 μm
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
16437040 0,2μ m 25 mm -
16202772 0,2μ m 47 mm -
11715295 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11725295 0,45 μm 47 mm -
11745295 0,65μ m 47 mm Paket med 100
11765295 0,8μ m 47 mm Paket med 100
11785295 1.2μ m 47 mm Paket med 100
11705305 3 μm 47 mm Paket med 100
11725305 5 μm 47 mm Paket med 100
11745305 8μ m 47 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16437040
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterila filter består av cellulosaacetat och cellulosanitrat.
  • Ofta använda membran i analytiska och forskningsapplikationer
  • Naturligt hydrofil, biologiskt inert och erbjuder termisk stabilitet
  • Kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rent nitrocellulosamembran vilket underlättar partikeldetektering och hög retentionsnivå
Specifikationer
Bubble Point 3,62bar
Färg Vitt
Material MCE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 19 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Mikrodialys av DNA och proteiner, klarning av vattenlösningar under mikrobiologisk analys, identifiering av nukleinsyror
Gasflödeshastighet 2 l/min.
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 25 mm