Läs mer
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterilt filter
Produktkod. p-8003188 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1,2 μm
1.2μ m
3 μm
5 μm
8 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16437040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterila filter består av cellulosaacetat och cellulosanitrat.
  • Ofta använda membran i analytiska och forskningsapplikationer
  • Naturligt hydrofil, biologiskt inert och erbjuder termisk stabilitet
  • Kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rent nitrocellulosamembran vilket underlättar partikeldetektering och hög retentionsnivå
Specifikationer
Bubble Point 3,62bar
Färg Vitt
Material MCE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 19 ml/min/ cm2
För användning med (applikation) Mikrodialys av DNA och proteiner, klarning av vattenlösningar under mikrobiologisk analys, identifiering av nukleinsyror
Gasflödeshastighet 2 l/min.
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100 pack
Typ Vanlig skiva
Vätbarhet Ja
Diameter (metrisk) 25 mm