Läs mer
Mixed Multi-Element Kalibreringsstandarder, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15256106 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 125 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
15256106 5 x 125 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 15256106 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer MXSTDSETAN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Mixed Calibration Multi-Element Standards utan kvicksilver för AA& ICP , 125 ml, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certifierad, NIST Spårbara certifierade referensmaterial. Levereras med omfattande analyscertifikat.
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Blandade kalibreringsstandarder
  • 125 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mixed Multi-Element Calibration Standards without Mercury
Namnnotering Without Mercury
Förpackning Flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnamn Assurance Grade Mixed Calibration Standard 1A,Assurance Grade Mixed Calibration Standard 2A,Assurance Grade Mixed Calibration Standard 3A
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3/Tr HF,5% HNO3,5% HNO3/tr HF
Kvantitet 5 x 125 ml
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Set of 5 ICP Calibration Standards w/o Mercury
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning