Beskrivning
Behandla oavhärdat kranvatten eller en TIS på mer än 10 ppm med Thermo Scientific™ Blandat Multi Mini vattenavhärdare. För användning med Thermo Scientific™ Barnstead™ vattenreningssystem, krävs det om matarvattenslamdensitetsindex (SDI) är större än 3.
Krävs för användning: Mjukmedelssalt, hårdhetsdetekteringssats och 5 m μfilter med kol. Denna mjukgörare är idealisk för användning med Barnstead LabTower™ EDI vattenreningssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Blanda Multi Mini vattenavhärdare |
| För användning med (utrustning) | LabTower EDI |
| Spänning | 230 V |