Läs mer
Blandad standard, 100 ppm, Reagecon™
Produktkod. 11546643 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11546643 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11546643 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer TOIC100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 SEK
    1598.22 SEK / 500ml
    Save 201.78 SEK
    11% Av