Läs mer
Blandad standard, 10 ppm, Reagecon™
Produktkod. 11536643 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11536643 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11536643 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer TOIC10